Principaux documents
8.07041
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidone
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Pyrrolidone, γ-Butyrolactam
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
210-483-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.04 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
395 °C
Puissance
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.8-16.6 % (v/v)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
25.5 °C (External MSDS)
Température de transition
flash point 138 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N1CCCC1=O
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Clé InChI
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.112
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup