1551503
USP
Polyvinylpyrrolidone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
PVP, Polyvidone, Povidone
431,00 €
About This Item
431,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
povidone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Vigabatrin for Oral Solution
- Vigabatrin Tablets
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable