PHR1374
Ethylcellulose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001633
traceable to USP 1265504
Famille d'API
ethyl cellulose
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 g
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)