200654
Éthyl cellulose
viscosity 300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Synonyme(s) :
Ethylcellulose
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Forme
granular
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Concentration
48.0-49.5%
Ampleur du marquage
48% ethoxyl
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
Viscosité
300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
Température de transition
softening point 157 °C
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
Clé InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It can be used as an efficient carrier for multiparticulate sustained drug delivery. For example, it can be used to develop polymeric microspheres for the controlled release of Ivabradine HCL (IBH).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable