12279
1,2-propanediol
analytical standard
Synonyme(s) :
Propylène glycol
27,00 €
About This Item
27,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.7% (GC)
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
12.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.433
pb
187 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCActive Filters