Documents
W294025
Sigma-Aldrich
Propylene Glycol
natural (US), ≥99.5%, FCC, FG
Synonyme(s) :
1,2-Propanediol, Propylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.09
Numéro FEMA:
2940
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥99.5%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup