N0893
Sodium 1-nonanesulfonate
~98%
Synonyme(s) :
Acide 1-nonanesulfonique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Pureté
~98%
Forme
powder
Poids mol.
230.30 g/mol
Technique(s)
protein purification: suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable