NIST951A
Acide borique
NIST® SRM® 951a, isotopic standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Conditionnement
pkg of 10 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SRM 951A_cert
SRM 951A_SDS
Autres remarques
Boron-10, Boron-11
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)