Principaux documents
NIST981
Common lead isotopic standard
NIST® SRM® 981
Synonyme(s) :
Lead
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Pureté isotopique
 204Pb
 206Pb
 207Pb
 208Pb
Conditionnement
pkg of 1 g wire
Fabricant/nom de marque
NIST®
Résistivité
20.65 μΩ-cm
pb
1740 °C (lit.)
Pf
327.4 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
The standard reference material (SRM) is primarily intended for use as an isotopic standard.
Caractéristiques et avantages
  • SRM 981 consists of isotopic compositions of lead. 
  • Certified values are measured by triple filament solid sample mass spectrometry.
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Lead (204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :