Principaux documents
NIST973
Acide borique
NIST® SRM® 973, acidimetric standard
About This Item
Formule linéaire :
H3BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit NIST973 n'est pas disponible actuellement. Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known assay and is intended for use as a primary acidimetric standard. The SRM consists of highly purified boric acid (H3BO3) in a 100 g bottle. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 973_cert
SRM 973_SDS
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Boric Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)