NIST193
Nitrate de potassium
NIST® SRM® 193
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 90 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
334 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Format
neat
Chaîne SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SRM 193 _SDS
SRM 193 _CoA
Application
Caractéristiques et avantages
- SRM 193 is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of potassium and nitrogen.
- Certified values are determined using gravimetric assay.
Autres remarques
Potassium (K), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)