NIST928
Lead nitrate
NIST® SRM® 928
Synonyme(s) :
Lead(II) nitrate, Lead dinitrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 30 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
470 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
general analytical
Format
neat
Chaîne SMILES
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clé InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SRM 928_cert
SRM 928_SDS
Application
Autres remarques
Lead Nitrate [Pb(NO3)2]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)