73983
Acide benzoique
analytical standard, (for the calibration of the melting point system), traceable to primary standards (LGC)
Synonyme(s) :
Benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
traceable to primary standards (LGC)
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 132 °C)
Température d'inflammation spontanée
1061 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting point evaluation performed in both thermodynamic and pharmacopeia modes
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point analysis
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?