Principaux documents
NIST3279
Chromium Dietary Supplement
NIST®SRM®
5 X 6 G
842,00 €
842,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 X 6 G
842,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
842,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 30 g (5 x 6g)
Fabricant/nom de marque
NIST®
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Chromium (Cr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable