NIST3248
Ginkgo-containing tablets
NIST® SRM® 3248
842,00 €
About This Item
842,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 1 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 3248_cert
SRM 3248_SDS
Autres remarques
Phytochemicals: Bilobalide, Ginkgolide A, Ginkgolide B, Ginkgolide C, Ginkgolide J, Isorhamnetin, Kaempferol, Quercetin, Total Aglycones, Total Terpene Lactones
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg)
Matrix Group: Botanicals
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3