444937
MEK Inhibitor I
The MEK Inhibitor I, also referenced under CAS 297744-42-4, controls the biological activity of MEK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
MEK Inhibitor I
163,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
163,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MEK
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable