Principaux documents
NIST2775
Foundry coke
NIST® SRM® 2775
Synonyme(s) :
Coke
50 G
643,00 €
643,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
643,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
643,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Format
matrix material
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the evaluation of test methods and for the calibration of instruments used to determine sulfur in foundry (metallurgical) coke. Each unit of SRM 2775 consists of 50 g of foundry coke that was ground to pass a 60 mesh (250 μm) sieve, homogenized, and bottled under an argon atmosphere. For more information, plese refer to the SDS and COA.
SRM 2775_cert
SRM 2775_SDS
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Ash, Volatile Matter, Carbon (C), Hydrogen(H), Nitrogen(N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable