Principaux documents
NIST2579A
Lead paint films for Building surfaces (SRM 2570 through 2575)
NIST®SRM®
150 G
1 900,00 €
1 900,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
150 G
1 900,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 900,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 150 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
coatings
Format
matrix material
Description générale
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable