NIST2572
Lead paint film for portable x-ray fluorescence analyzers
NIST® SRM® 2572, nominal 1.6 mg/cm2 (color code: orange)
615,00 €
About This Item
615,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 +blank
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
XRF: suitable
Application(s)
coatings
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2572_cert
SRM 2572_SDS
Autres remarques
Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable