NIST2569
Lead paint films for children′s products
NIST® SRM® 2569
935,00 €
About This Item
935,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 8 sheets
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
coatings
Format
matrix material
Description générale
SRM 2569_cert
SRM 2569_SDS
Autres remarques
Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Polyester substrate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable