NIST2710A
Montana I soil
NIST® SRM® 2710a
Synonyme(s) :
Montana Soil Sample
1 540,00 €
About This Item
1 540,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2710A_cert
SRM 2710A_SDS
Autres remarques
Aluminum (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Calcium (Ca), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Cobalt (Co), Iron (Fe), Lanthanum (La), Lead (Pb), Mercury (Hg), Magnesium (Mg), Strontium (Sr), Manganese (Mn), Uranium (U), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Titanium (Ti), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cesium (Cs), Chromium (Cr), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Lutetium (Lu), Neodymium (Nd), Nickel (Ni), Rubidium (Rb), Samarium (Sm), Scandium (Sc), Thallium (Tl), Thorium (Tr), Vanadium (V), Boron (B), Cerium (Ce), Dysprosium (Dy), Gold (Au), Hafnium (Hf), Indium (In), Selenium (Se), Silver (Ag), Tantalum (Ta), Terbium (Tb), Tungsten (W), Ytterbium (Yb), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3