D9680
1,4-Dithioerythritol
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, Cleland’s reagent, DTE
84,60 €
About This Item
84,60 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
≤0.0005% Phosphorus (P)
pH
4.5-6.5 (0.1 M in H2O)
Pf
82-84 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Absorption
≤0.4 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.6 at 260 in H2O at 0.1 M
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable