D1700000
Diethylstilbestrol monomethyl ether
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Mestilbol, NSC 16971
188,00 €
About This Item
188,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diethylstilbestrol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(C)c1ccc(cc1)\C(=C(/CC)\c2ccc(cc2)O)\CC
InChI
1S/C19H22O2/c1-4-18(14-6-10-16(20)11-7-14)19(5-2)15-8-12-17(21-3)13-9-15/h6-13,20H,4-5H2,1-3H3/b19-18+
Clé InChI
CKMDPZMWUZDKAI-VHEBQXMUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3