PHR9074
2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Propofol impurity L (PhEur), 2,2-Dimethyl-4-propan-2-yl-1,3-benzodioxole, 4-Isopropyl-2,2-dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
683,00 €
About This Item
683,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Famille d'API
propofol
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C1=C2C(OC(C)(C)O2)=CC=C1
InChI
1S/C12H16O2/c1-8(2)9-6-5-7-10-11(9)14-12(3,4)13-10/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
DHDJXCHGRUOYCV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Application
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable