Principaux documents
BCR172
Quartz (2.50 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
10 G
196,00 €
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
196,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
particles
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
glass & ceramic
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR172
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable