Principaux documents
NIST1900
Silicon nitride powder - specific surface area standard
NIST® SRM® 1900
Synonyme(s) :
Silicon nitride
4 G
652,00 €
652,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 G
652,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Si3N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
652,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 4 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Densité
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
glass & ceramic
Chaîne SMILES 
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Clé InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Each unit of SRM 1900 consists of a bottle containing ~ 4g of silicon nitride powder.
SRM 1900_cert
SRM 1900_SDS
Application
Silicon nitride powder - specific surface area standard reference material (SRM) is intended to calibrate instruments used to measure the specific surface area of materials, falling within a range of 0.1_m2/g to 1000_m2/g.
Caractéristiques et avantages
  • SRM 1900 is available with certified specific surface area.  
  • Certified value is measured using a static volumetric type Brunauer–Emmett–Teller (BET) (nitrogen gas) instrument using a pellet cell. 
  • The NIST certificate is provided with storage, handling, and use instructions
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Oxygen (O2), Water (H2O), Total hydrocarbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1