Principaux documents
901908
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-cysteine-1,2,3-13C3, 15N
≥97 atom % 15N, ≥97 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C2H915NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.17
Code UNSPSC :
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥97 atom % 13C
≥97 atom % 15N
Essai
≥95% (CP)
Forme
crystals
Technique(s)
protein expression: suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S[13CH2][13C@H]([15NH]C(C)=O)[13C](O)=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable