A6272
Albumin from rat serum
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
RSA, Rat albumin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rat ... ALB(24186)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in sulfo-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic,acid 3-sulfo-N-hydroxy-succinimide ester sodium salt (SMCC) derivatization studies
- as a component of dispersion media for the suspension of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs)
- as a macromolecular probe in microvascular solute flux measurements
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)