Principaux documents
A-2050-040
TOC-Calibration Kit
50 mg TOC
1 EA
376,00 €
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
376,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Altus
Technique(s)
TOC: suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Description générale
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
Application
This kit is intended to be used for the calibration and validation of analytical instruments during the measurement of total organic carbon (TOC) for drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable