A-2045-040
TOC-Calibration Kit
25 mg TOC
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Altus
Technique(s)
TOC: suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable