Principaux documents
1.14541
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
25 TESTS
108,00 €
108,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
25 TESTS
108,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
108,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Test en tube DCO, photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Plage de mesure
25-1500 mg/L (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie (25 à 1 500 mg/l) Spectroquant®
Cette méthode correspond à celle de la norme DIN ISO 15705 et est comparable à celles préconisées par l'EPA (410.4), l'APHA (5220 D) et l'ASTM (D1252-06 B).
La demande chimique en oxygène (DCO) est une mesure de la quantité d'oxygène consommée lors de l'oxydation de la matière organique, donnant une indication précise de la qualité d'une source d'eau. C'est de toute évidence l'un des paramètres les plus importants dans l'analyse de l'eau potable et des eaux usées. Nos tests de DCO Spectroquant® vous permettent de quantifier précisément la DCO de votre échantillon.
Choisissez la plage de mesure adaptée aux besoins de votre application parmi notre large gamme de tests de DCO Spectroquant®.
Les tests Spectroquant® en tube comprennent des tubes de section circulaire de 16 mm préremplis ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément aux instructions de la notice.
Tous les tests en tube et les tests avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Pour les clients aux États-Unis : contient du mercure. Ne pas jeter à la poubelle - Se conformer à la législation locale, nationale ou fédérale.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Will this assist with testing COD of my waste water?
    1 answer
    1. Yes, this product can assist with testing the COD of wastewater.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/166/405/114541ug-ms.pdf