Principaux documents
95321
Supelco
Peroxyde d'hydrogène solution
≥30%, for trace analysis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.01
Beilstein:
3587191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Concentration:
≥30%
Qualité:
for inorganic trace analysis
for trace analysis
Qualité
for inorganic trace analysis
for trace analysis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Essai
≥30% (titration)
Forme
solution
Durée de conservation
~4 yr
Concentration
≥30%
Impuretés
≤2 mg/kg total nitrogen (N)
Densité
1.11 g/mL at 20 °C
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤0.05 mg/kg
chloride (Cl-): ≤0.05 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤0.5 μg/kg
Al: ≤1 μg/kg
As: ≤1 μg/kg
Au: ≤1 μg/kg
B: ≤1 μg/kg
Ba: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.5 μg/kg
Bi: ≤0.5 μg/kg
Ca: ≤10 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤0.5 μg/kg
Cs: ≤0.5 μg/kg
Cu: ≤0.5 μg/kg
Fe: ≤5 μg/kg
Ga: ≤0.5 μg/kg
Ge: ≤0.5 μg/kg
Hg: ≤1 μg/kg
In: ≤0.5 μg/kg
Ir: ≤0.5 μg/kg
K: ≤5 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Mg: ≤1 μg/kg
Mn: ≤0.5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤5 μg/kg
Ni: ≤0.5 μg/kg
Os: ≤0.5 μg/kg
Pb: ≤0.5 μg/kg
Pd: ≤0.5 μg/kg
Pt: ≤0.5 μg/kg
Rb: ≤0.5 μg/kg
Rh: ≤0.5 μg/kg
Ru: ≤0.5 μg/kg
Sb: ≤0.5 μg/kg
Se: ≤1 μg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ti: ≤1 μg/kg
Tl: ≤0.5 μg/kg
U: ≤0.5 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
Zn: ≤1 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
Chaîne SMILES 
OO
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Application
La solution de peroxyde d′hydrogène a été utilisée comme réactif pour la digestion chimique du sang, de l′urine, des fèces et d′organes d′animaux différents pour l′analyse du manganèse par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS), qui sert de marqueur élémentaire endogène stable pour la détermination des concentrations en nanoplaquettes d′oxyde de graphène revêtues de dextrane (GNP-Dex) dans le sang, l′urine, les fèces et pour les études de biodistribution.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Dose ranging, expanded acute toxicity and safety pharmacology studies for intravenously administered functionalized graphene nanoparticle formulations.
Kanakia S, et al.
Biomaterials, 35(25), 7022-7031 (2014)
Shoichi Iriguchi et al.
Blood, 125(2), 370-382 (2014-10-29)
Although overexpression of T-bet, a master transcription factor in type-1 helper T lymphocytes, has been reported in several hematologic and immune diseases, its role in their pathogenesis is not fully understood. In the present study, we used transgenic model mice
James R Van Brocklyn et al.
Cancer research, 74(19), 5364-5370 (2014-08-12)
Glioblastoma remains a devastating disease for which novel therapies are urgently needed. Here, we report that the Aurora-A kinase inhibitor alisertib exhibits potent efficacy against glioblastoma neurosphere tumor stem-like cells in vitro and in vivo. Many glioblastoma neurosphere cells treated
Osamu Sakai et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 538-543 (2015-01-13)
The purpose of the present study was to investigate the role of glutathione peroxidase 4 (GPx4) in conjunctival epithelial cells. An immortalized human conjunctival epithelial cell line was used. Cells were transfected with catalase, GPx1, GPx4, SOD1, SOD2, or control
Koen van der Maaden et al.
Pharmaceutical research, 31(7), 1846-1854 (2014-01-29)
The aim of the study was to develop a cheap and fast method to produce hollow microneedles and an applicator for injecting vaccines into the skin at a pre-defined depth and test the applicability of the system for dermal polio