Principaux documents
93506
Supelco
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,4-phenylenediamine sulfate
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N2O2 · H2 SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CCO)(CCO)c1ccc(cc1)[N+H3]
Clé InChI
KMCFMEHSEWDYKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable