Documents
8.22287
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution
30%, (stabilized) for synthesis
Synonyme(s) :
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.01
Numéro Beilstein :
3587191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Peroxyde d'hydrogène solution, (stabilized) for synthesis
Pression de vapeur
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
pH
2-4 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
107 °C/1013 hPa
Pf
-26 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Hydrogen peroxide 30% can be used as an oxidizing agent:
  • To synthesize 5-bromo-2-nitropyridine from 5-bromo-2-aminopyridine in the presence of H2SO4.
  • For the oxidation of aromatic and aliphatic sulfides to sulfoxides or sulfones.
  • For the epoxidation of terminal olefins using a mixture of Na2WO4 dihydrate, (aminomethyl)phosphonic acid, and methyltrin-octylammonium hydrogensulfate.
  • To prepare adipic acid via oxidation of cyclohexanone and cyclohexanol in the presence of H2WO4 as a catalyst.
  • To convert cyclopentanone to δ-valerolactone via Baeyer−Villiger-oxidation in the presence of a solid acid catalyst.
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): 29.0 - 31.0 %
Density (d 20/4): 1.11 - 1.12 g/cm³
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
not combustible
Point d'éclair (°C)
not combustible
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
A green method of adipic acid synthesis: organic solvent-and halide-free oxidation of cycloalkanones with 30% hydrogen peroxide
Usui Y and Sato K
Green Chemistry, 5(4), 373-375 (2003)
Baeyer-Villiger-oxidation of cyclopentanone with aqueous hydrogen peroxide by acid heterogeneous catalysis
Fischer J and Holderich WF
Applied Catalysis A: General, 180(1-2), 435-443 (1999)
Oxidation of sulfides to sulfoxides and sulfones with 30% hydrogen peroxide under organic solvent-and halogen-free conditions
Sato K, et al.
Tetrahedron, 57(13), 2469-2476 (2001)
Handling hydrogen peroxide oxidations on a Large Scale: synthesis of 5-bromo-2-nitropyridine
Agosti A, et al.
Organic Process Research & Development, 21(3), 451-459 (2017)
A Practical Method for Epoxidation of Terminal Olefins with 30 Hydrogen Peroxide under Halide-Free Conditions.
Kazuhiko Sato et al.
The Journal of organic chemistry, 61(23), 8310-8311 (1996-11-15)