95054
Azelaic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Nonanedioic acid
50,50 €
About This Item
50,50 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
6.5 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
pb
286 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
106-112 °C
109-111 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Tobacco using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[2]
- Topical preparations using reversed-phase liquid chromatographic (LC) with UV-Vis detection.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - closed cup