08393
Oleamide
analytical standard
Synonyme(s) :
cis-9,10-Octadecenoamide, cis-9-Octadecenamide, Oleic acid amide
51,20 €
About This Item
51,20 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (TLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
Clé InChI
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
207 °C - closed cup