108383
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
99%
Synonyme(s) :
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Point d'ébullition
183 °C (lit.)
70-75 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(CC(OC)OC)OC
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1