Principaux documents
T15760
Sigma-Aldrich
Chlorhydrate de Trizma®
reagent grade, ≥99%, crystalline
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
500 G
104,00 €
1 KG
186,00 €
5 KG
794,00 €
10 KG
1 340,00 €
25 KG
2 810,00 €
50 KG
4 490,00 €
100 KG
7 310,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
104,00 €
1 KG
186,00 €
5 KG
794,00 €
10 KG
1 340,00 €
25 KG
2 810,00 €
50 KG
4 490,00 €
100 KG
7 310,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Beilstein:
3675235
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
reagent grade
Essai
≥99%
Forme
crystalline
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry)
Impuretés
<0.5% water
Couleur
white
Plage de pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Pf
~150.7 °C
Solubilité
water: 1.5 g/mL, clear, colorless
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tris HCl, or Trizma® hydrochloride, serves as a widely utilized acidic buffer with a pKa of 8.08 at 25°C, offering a pH range of 7.0 to 9.0, aligning with the typical pH of living organisms. It is a crucial component in buffer solutions for diverse biological, cell biology, and biochemistry applications. Notably, Tris base and Tris hydrochloride individually lack sufficient buffering capacity, necessitating their combination to create effective buffers within the pH range of 7 to 9.
Essential in protein electrophoresis and western blotting techniques, Tris buffers, particularly low ionic strength versions, are employed for protein transfer. They are also commonly used in SDS-PAGE gels, running buffers, and blotting buffers. Additionally, Tris salts, integral to DNA agarose electrophoresis, contribute to buffer preparations like TAE (Tris acetate/EDTA) and TBE (Tris borate/EDTA), playing pivotal roles in biochemistry, protein purification, and electrophoresis applications. Overall, Tris HCl proves to be a versatile and indispensable component, ensuring optimal pH in biological systems for effective biochemical and cell biology research.
Caractéristiques et avantages
  • Ideal as a Biological buffer for Cell Biology and Biochemical research
  • Effective Buffering from pH 7-9 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Autres remarques
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente d'environ 0,03 unité par °C de diminution de la température et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d'un facteur 10. Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
The pH values of all buffers are temperature and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases by about 0.03 unit per °C decrease in temperature and decreases by 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable