Principaux documents
89531
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxychloride - hydrochloric acid solution
~15% Ti basis, 38-42% HCl basis
About This Item
Formule linéaire :
TiOCl2 · (HCl)x
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.77 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Composition
HCl, 38-42%
Ti, ~15%
Densité
1.58 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl[Ti](Cl)=O