Documents
395404
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex
97%
Synonyme(s) :
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium
About This Item
Formule linéaire :
TiCl4 · 2THF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Pf
126-128 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex, also known as TiCl4-THF, is a commonly used reagent in organic synthesis due to its Lewis acidic properties. It is used as a catalyst in various Friedel-Crafts reactions for the synthesis of aromatic compounds.
Application
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex can be used as a catalyst in intermolecular hydroamination reactions.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges