Documents
8.08308
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
about 30%, in about 10% hydrochloric acid, for synthesis
Synonyme(s) :
Titanium trichloride
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Titanium(III) chloride solution about 30%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
Niveau de qualité
Forme
solution
Densité
1.334 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Assay (cerimetric TiCl₃): 27 - 33 %
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable