Principaux documents
85702
Sigma-Aldrich
Stearamide
technical, ~90% (GC)
Synonyme(s) :
Amide C18
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.49
Beilstein:
909006
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical
Essai
~90% (GC)
pb
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
98-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
Clé InChI
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
This product has been replaced by O601-ALDRICH | Octadecanamide technical grade, 85%