89884
Stearamide
analytical standard
Synonyme(s) :
Amide C18
78,40 €
About This Item
78,40 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥84.0% (GC)
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pb
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
98-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
Clé InChI
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable