Principaux documents
85265
Sigma-Aldrich
Méthyl 4-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoate de méthyle sodium salt
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Methylis parahydroxybenzoas natricum, 4-hydroxybenzoate de méthyle sodique
500 G
293,00 €
293,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
293,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.13
Beilstein:
4165000
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
293,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Forme
powder
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES 
[Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Gellan gum gel tissue phantoms and gel dosimeters with tunable electrical, mechanical and dosimetric properties : Cette étude utilise le sel de sodium méthyl 4-hydroxybenzoate pour la préparation de fantômes tissulaires à base de gomme gellane. La recherche met en évidence son rôle dans l'amélioration des propriétés électriques, mécaniques et dosimétriques des gels, les rendant adaptés à diverses applications biomédicales, notamment les fantômes tissulaires et les dosimètres (Brzozowski P. et al., 2021).
  • Ultrasound-Assisted Surfactant-Enhanced Emulsification Micro-Extraction Followed by HPLC for Determination of Preservatives in Water, Beverages and Personal Care Products : La recherche souligne l'application du sel de sodium méthyle 4-hydroxybenzoate dans la micro-extraction par émulsification assistée par ultrasons et améliorée par des tensio-actifs, démontrant son utilité dans l'extraction et l'analyse des conservateurs issus de diverses matrices (Jan-E S. et al., 2017).
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gilles Storelli et al.
Developmental cell, 48(2), 200-214 (2018-12-18)
Animals must adjust their metabolism as they progress through development in order to meet the needs of each stage in the life cycle. Here, we show that the dHNF4 nuclear receptor acts at the onset of Drosophila adulthood to direct
Anna Maria Wróbel et al.
Toxicology letters, 230(3), 375-381 (2014-08-17)
Numerous studies have shown that widely used parabens possess estrogenic properties. In the present study, we examined the effects of methyl-, propyl- and butylparaben on the mRNA and protein expression of estrogen receptor (ER)-α (ESR1) and -β (ESR2) and the