Principaux documents
95038
Sigma-Aldrich
Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Propylis parahydroxybenzoas natricum, Sodium propyl 4-hydroxybenzoate
500 G
170,00 €
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
170,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.18
Beilstein:
5183350
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
crystals
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Anna Maria Wróbel et al.
Toxicology letters, 230(3), 375-381 (2014-08-17)
Numerous studies have shown that widely used parabens possess estrogenic properties. In the present study, we examined the effects of methyl-, propyl- and butylparaben on the mRNA and protein expression of estrogen receptor (ER)-α (ESR1) and -β (ESR2) and the