54789
Propyl 4-hydroxybenzoate
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Propylis parahydroxybenzoas, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
95-98 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Clé InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F
Point d'éclair (°C)
180 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?