Principaux documents
798053
Sigma-Aldrich
Glycolic acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Hydroxyacetic acid
100 G
65,80 €
500 G
71,00 €
65,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
65,80 €
500 G
71,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.05
Beilstein:
1209322
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
65,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Redi-Dri
Essai
99%
Forme
crystals
Pf
75-80 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Clé InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Glycolic acid, also known as α-hydroxy acetic acid (AHA), is commonly used in chemical peels.[1][2]
Application
Glycolic acid may be used in the preparation of glycolide, a monomer for preparing poly(glycolic acid) (PGA).[3]
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>572.0 °F - (decomposition)
Point d'éclair (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Sharma SK, et al.
A Handbook of Applied Biopolymer Technology: Synthesis, Degradation and Applications., 153-153 (2011)
Glycolic acid peels for the treatment of wrinkles and photoaging.
Moy LS, et al.
The Journal of Dermatologic Surgery and Oncology, 19(3), 243-246 (1993)
L Atzori et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 12(2), 119-122 (1999-05-27)
Glycolic acid chemical peels have been widely accepted as a useful modality in many cutaneous conditions characterized by abnormalities of keratinization. The aim of this study is to evaluate the use of glycolic peels in the main clinical forms of
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.