Principaux documents
325260
Sigma-Aldrich
Methyl glycolate
98%
Synonyme(s) :
Hydroxyacetic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Methyl 2-hydroxyethanoate, Methyl hydroxyacetate
5 G
45,30 €
25 G
124,00 €
45,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
45,30 €
25 G
124,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
Beilstein:
1699571
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
98%
45,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.12 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
17 mmHg ( 52 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
149-151 °C (lit.)
Densité
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES 
COC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
Clé InChI
GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Synthesis of methyl glycolate from the carbonylation of HCHO using heteropoly acids (HPAs) as catalysts, followed by esterification with methanol was reported.[1] Size-selective vibrational spectroscopy of methyl glycolate clusters was reported.[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Highly effective synthesis of methyl glycolate with heteropolyacids as catalysts.
Sun Y, et al.
Catalysis Communications, 10(5), 678-681 (2009)
Size-selective vibrational spectroscopy of methyl glycolate clusters: comparison with ragout-jet FTIR spectroscopy.
Farnik M, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 6(19), 4614-4620 (2004)
Jong-Ryul Park et al.
Biointerphases, 16(1), 011001-011001 (2021-01-07)
Poly(2-alkyl-2-oxazoline) (PAOx) hydrogels are tailorable synthetic materials with demonstrated biomedical applications, thanks to their excellent biocompatibility and tunable properties. However, their use as injectable hydrogels is challenging as it requires invasive surgical procedures to insert the formed hydrogel into the