420581
Glycolic acid solution
high purity, 70 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Hydroxyacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Qualité
high purity
Concentration
63-72% (by NaOH, titration)
70 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.408
Point d'ébullition
112 °C
Densité
1.25 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Clé InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable