791962
Cyclopentyl methyl ether
inhibitor-free, anhydrous, ≥99.9%
Synonyme(s) :
CMPE, CPME
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.0050% water
water
Point d'ébullition
106 °C/760 mmHg
Pf
-140 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Cyclopentyl methyl ether (CPME) is an alternative to ether solvents such as THF, diethyl ether, and MTBE with a higher resistance to peroxide formation.
- The more environmentally conservative CPME solvent replaces hazardous solvents in order to achieve sustainability and reduce environmental and operational costs.
- CPME offers considerable potential and advantage as a direct replacement for CH2Cl2 in binary eluents using MeOH as the modifier with MeOH–DMC and i-PrOH–EtOAc.
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
<37.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< 3 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).